Learn More
Thallium(I)-sulfat, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10612145
Thallium(I)-sulfat, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10612145
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10612145
Marke: Thermo Scientific Acros 196940500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-18-6
Summenformel O4STl2
Molekulargewicht (g/mol) 504.79
MDL-Nummer MFCD00011278
InChI-Schlüssel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-Name Thallium(1+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) sulfate
Schmelzpunkt 632.0°C
Namenshinweis 99.9+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 80.0 to 84% (Tl)
Strukturformel TI2SO4
Merck Index 15,9418
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Formelmasse 504.79
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.77
Dichte 6.7700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallium(I) sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
Thallium(I)-sulfat, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >