Learn More
Thallium(I)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10308540
Thallium(I)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308540
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10308540
Marke: Thermo Scientific Acros 208880250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-12-0
Summenformel ClTl
Molekulargewicht (g/mol) 239.82
MDL-Nummer MFCD00011274
InChI-Schlüssel GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC-Name Chlorthallium
SMILES Cl[Tl]
Spezifikation
Siedepunkt 720°C
Chemischer Name oder Material Thallium(I) chloride
Schmelzpunkt 430°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel TICl
Merck Index 15, 9409
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water
Formelmasse 239.82
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 7
Dichte 7.0000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number208881000,208880250
ChargennummerA0414309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number208881000,208880250
ChargennummerA0408392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number208881000,208880250
ChargennummerA0440773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number208881000,208880250
ChargennummerA0425645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2020 Catalog Number208881000,208880250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallium(I) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thallium(I)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >