Learn More
Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 Ausschwingrotor
Mit diesen Rotoren für runde oder konische Röhrchen erreichen Sie Gradiententrennungen oder Pelletierung direkt am Boden des Röhrchens.
Marke: Thermo Scientific™ 75003010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 ml Ausschwingrotor für runde oder konische Röhrchen erreichen Sie Gradiententrennungen oder Pelletierung direkt am Boden des Röhrchens.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff
- Beschleunigt und vereinfacht das Festdrehen des Rotordeckels, so dass dieser richtig fest sitzt.
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren, weiter verbessert durch die leichtgewichtige Bauform.
Spezifikation
TH13-6 x 50 Ausschwingrotor | |
Ausschwingrotor | |
30.314 × g | |
107 mm | |
30.314 × g | |
29 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Aluminium mit Titan-Bechern | |
6 x 50 ml | |
13.100 U/min | |
33 mm | |
104 mm | |
15,8 lb. (7,2 kg) | |
90° |