missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta Antibody (1D11.16.8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-08710AF750

Artikelnummer. 18510201

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 €
    619.50 € / 100 Mikroliter
    Sparen 35.50 €
    5% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TGF-beta
Monoclonal
Alexa Fluor 750
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Bovine TGF-beta protein
100 μg
Cytokine Research, Extracellular Matrix
7040
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay
1D11.16.8
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt