Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TGF beta-2
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHTGFB2
Beschreibung
The Human Transforming Growth Factor beta2 (TGFβ2) ELISA quantitates Hu TGFβ2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TGFβ2. Principle of the method The Human TGFβ2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Humane Transformierende Wachstumsfaktor beta 2 (TGF beta 2) gehört zur Überfamilie der Disulfid-verbundenen homodimerischen Proteine, die als latente Proteine abgeschieden und an der Zelloberfläche und extrazellulären Matrix gespeichert werden. Der bioaktive TGF beta 2 wird durch proteolytische Verarbeitung und Konformationsänderungen aus einem latenten Komplex freigesetzt. TGF beta 2 reguliert Zellproliferation, Wachstum, Differenzierung und Motilität sowie Synthese und Abscheidung der extrazellulären Matrix und ist auch an der Embryogenese, Gewebeumbildung und Wundheilung beteiligt.Spezifikation
Gehäuse P61812 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
7042 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
8.23 bis 6000 pg/ml | |
15pg/mL bis 6000pg/mL | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TGF-beta3, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
G-TSF,LDS4,TGF-beta2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 62,5 μl; Serum, 62,5 μl; Überstand, 62,5 μl | |
LDS4, TGF-beta2 | |
1 h 20 min |