Learn More
Ebro Electronic™ TFX 430 Präzisionsthermometer
Referenzthermometer mit austauschbarem PT100-Fühler
Marke:  Ebro Electronic™ 1340-5439A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033772
  • 826.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Präzisionsthermometer Modell TFX 430. Betrieben von einer auswechselbaren Lithium-Batterie sind diese Präzisionsthermometer handliche, wasserdichte Temperaturmessgeräte für vielfältige Mess- und Regelanwendungen in Labor und Industrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485
Single-use
22 mm
109 mm
Stainless Steel and Plastic
Glasbeschichtet
90 g
Keine
500 °C
-100 °C
Factory Calibrated
ca. 5 Jahre
± 0,05 °C/± 0,09 °F
LCD
8 mm
Anwendungen:Labor, Temperaturüberwachung, Messung von Luft, Flüssigkeiten, duktilen Substanzen, aggressiven Medien und Oberflächen
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
190 mm
TFX 430 und TPX 330
0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range
Präzisionsthermometer
932 °F
-148 °F
-100°bis +500 °C
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Lithium 3 V/Typ CR 2477
190 mm
54 mm