Learn More
Ebro Electronic™ Hygrometer-Serie TFH 610 / TFH 620
Click to view available options
Temperaturgenauigkeit:
±0.3 °C
±0.5 °C
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
0 bis 60 °C
Genauigkeit:
± 2 % RH
± 2.5 % RH
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- robust und schlagfest
- Hohe Genauigkeit
- °C/°F wählbar
- Ungefähr 5 Jahre Batterielebensdauer < li>Automatische Deaktivierung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Thermohygrometer |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 100 % |
| Auflösung | 0,1 % rF |
| Genauigkeit | ± 2 % RH |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 60 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.3 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 115 x 54 x 22 mm |
| Gewicht (metrisch) | 90 g |
| Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |