Learn More
Texwipe™ TOC-Kits zur Reinigungsvalidierung
Zur Vereinfachung der Probenahme für eine Reinigungsvalidierung. Die Kits eignen sich für den Einsatz mit dem Sievers Modell 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Modell 1010 sowie den TOC-Analysegeräten der Shimadzu TOC-V Serie™.
241.00 € - 3740.00 €
Beinhaltet: Fläschchen, Tupfer und Etiketten zur Probenahme in 12 oder 72 Produktionsbereichen und Behälter für den Transport von Proben.
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10514495
|
Texwipe™
TX3342 |
Probenahme in 72 Produktionsbereichen | 72 klare 40 ml-Röhrchen, gebundener Septum-Verschluss, 144 Low TOC Alpha™ Probenahmetupfer, 72 unbeschriftete Röhrchenetiketten |
805.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11521264
|
Texwipe™
TX3340 |
Probenahme in 12 Produktionsbereichen | 12 klare 40 ml-Röhrchen, gebundener Septum-Verschluss, 24 Low TOC Alpha™ Probenahmetupfer, 12 unbeschriftete Röhrchenetiketten |
241.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15500023
|
Texwipe™
TX3343 |
Probenahme in 12 Produktionsbereichen | 12 klare 40 ml-Röhrchen, gebundener Septum-Verschluss, 24 Low TOC Alpha™ Probenahmetupfer mit langem Griff, 12 unbeschriftete Röhrchenetiketten |
3740.00 €
18 Sets |
Verfügbar ab: 10-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zur Vereinfachung der Probenahme für die Reinigungsvalidierung. Kits sind kompatibel für die Verwendung mit Sievers Modell 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 und Shimadzu TOC-V Serie™ TOC Analysatoren.
Fläschchen
- Der zertifizierte niedrige TOC-Wert (weniger als 10Glc Becher/l, weniger als 10 ppb) gewährleistet die Konsistenz des Hintergrundbeitrags der Fläschchen
- Vorgewaschene Fläschchen verfügen über eine einteilige Kappe und Septa für einfache Probenahme und Analyse
- Die Überkappe aus Polyethylen schützt die Septumoberfläche vor Kontamination bis zum Zeitpunkt der Analyse
- Das geneigte Schulterdesign minimiert den Kopfraum für einen reduzierten TOC-Wert im Hintergrund
- Empfohlen für die Verwendung durch TOC-Instrumentierungshersteller1 (Ende)
- Der zertifizierte niedrige TOC-Wert (weniger als 50Glc Becher/l, weniger als 50 ppb) gewährleistet die Konsistenz des Hintergrundbeitrags des Tupfers
- Der doppelschichtige, doppelt gestrickte Polyesterkopf fasst Verunreinigungen während der Probenahme in die Strickstruktur ein
- Ermöglicht eine maximale Schadstoffsammlung und -freisetzung in Verdünnungsmittel für eine hervorragende Rückgewinnungsrate
- Mit dem gekerbten, abbrechbaren Griff kann der Kopf mit minimaler Handhabung und Kontamination in das Fläschchen gelegt werden
- Griff aus 100 % Polypropylen gewährleistet, dass keine zusätzlichen Kontaminanten in die Probe gelangen und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Zertifizierungen
Jede Box enthält ein Analysenzertifikat.