Learn More
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 bis 5 (Klasse 1 bis 100)
Marke: Texwipe™ TX2069
67.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % Endlosfaser-Doppelstrick-Polyestergewebe bietet gute Saugfähigkeit, Wischeffizienz und Abriebfestigkeit
- Kostengünstige Heißschnittwischtücher aus Polyester für die Allzweckreinigung in kritischen Reinraumanwendungen
- Thermisch versiegelte Kanten für die Faserkontrolle
Bestellinformation
Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 mit lösungsmittelsicherer Bag-Within-A-Bag™ Reinraumverpackung. Flächengewicht von 122 g/m2.
Spezifikation
TexVantage™ Trockenwischtücher | |
23 cm | |
23 cm | |
Autoklavierbar | |
100 % Endlosfilament-Doppelstrickkonstruktion | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
122 | |
Thermisch versiegelt | |
Für allgemeine Wisch- und Reinigungsanwendungen in Reinräumen der ISO-Klassen 3 bis 5 (Klasse 1 bis 100) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
32Stunden
3Minuten
40Sekunden
36Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wischtücher > 9 x 9 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur