Learn More
Texwipe™ TexWrite™ TexNotes Notizblöcke
Zum Hinzufügen von Notizen zu Dokumenten, Berichten, Geräten und Arbeitsflächen ohne Gefahr von Beschädigung oder Kontamination
Marke:  Texwipe™ TX5820
124.28 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11595415
  • 143.00 € / 72 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften
  • Blaue TexWrite™ 22 Reinraumbindung
  • Firmeneigener, temporärer Klebstoff
  • 72 Blätter pro Packung
  • In Reinräumen verpackt
  • Länge × Breite: 7.62 ×10.16 cm (3 × 4 in.)
Vorteile
  • Ultrasclean mit geringer Partikel- und Faserbildung
  • Rückstandsarmer, entfernbarer Klebstoff
  • Geringe ionische Kontamination
Spezifikation
Spezifikation
Polymeres Elastomer
3 x 4 in.
76 mm
102 mm
Haftnotizblock
32,6 gsm
Blau
3 in.
4 in.
Dokumentbeschriftung, Gerätekennzeichnung, Notizen und Erinnerungen
22 lbs.
Name des Produkts
Texwipe™ TexWrite™ TexNotes Notizblöcke > Haftnotizblock