Learn More
Texwipe™ Sterile Polystyrol-Tupfer
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
638.00 € - 984.00 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 6,1 in. |
---|---|
Produkttyp | Tupfer |
Länge (metrisch) | 155 mm |
Material | Gesponnenes Polyester in medizinischer Qualität |
Grifftyp | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) Kopf | Breite (metrisch) Kopf | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) Kopf | Breite (metrisch) Kopf | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17278879
|
Texwipe™
STX763 |
0,22 in. | 5,8 mm |
984.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16575930
|
Texwipe™
STX763 |
0,22 in. | 5,8 mm | N/A | |||||
Beschreibung
Spezifikation
6,1 in. | |
155 mm | |
Polystyrol | |
Polystyrol |
Tupfer | |
Gesponnenes Polyester in medizinischer Qualität | |
Wasser-basiert | |
Schaumstoff |