Learn More
Texwipe™ Etikett für die chemische Dampfsterilisation
Das einzigartige Etikettenmaterial von Texwipe verhindert das Löschen geschriebener Daten durch den Dampfsterilisierungsprozess. Unser Klebstoff erlaubt, das Etikett nach dem Autoklaviervorgang zu entfernen und erneut auf ein Tracking-Formular zu kleben, um eine permanente Aufzeichnung zu ermöglichen.
Marke:  Texwipe™ TX522A
745.75 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15655179
  • 785.00 € / 4 Rollen
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt und formatiert für Datenaufzeichnung und Probenverfolgung
  • Indikator-Tinte zeigt den Abschluss des Autoklaviervorgangs an
  • Entfernbar von Glas-, Metall- und Sterilisationsbeuteloberflächen
  • Keine Rückstände
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    Blau
    Teslin
    Vorgedruckte Sterilisationsanzeige, Autoklav
    Für Chemoindikator
    500/Packung
    5.08 x 5.08 cm
    2 x 2 Zoll
    5 cm
    Acryl
    Etikett
    Laser
    Unsteril
    2 Jahre
    2 X 2 in.
    2 x 2 in.
    5 cm
    Name des Produkts
    Texwipe™ Etikett für die chemische Dampfsterilisation > Dampfsterilisations-Etikett