Learn More
Texwipe™ MiracleWipe™ Wischtücher aus Nylon
Artikelnummer. 15782406 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
150 Stück
600 Stück
Artikelnummer. 15782406
Marke: Texwipe™ TX4004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
  • Die Doppelstrick-Nylonkonstruktion erzeugt eine große Oberfläche, die die Kontamination aufnimmt und hält und so deren Übertragung verhindert
  • Das stark saugfähige Wischtuch zur Ultrareinigung ist gegen statische Entladung und gegen Laufmaschen geschützt und abriebfest
  • Fusselfrei – weist einen extrem niedrigen Partikelgehalt auf
  • Reinigung und Verarbeitung in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 3 gemäß Fed. Spec. 209E
Bestellinformation
Basisgewicht: 170 g/m2.
Spezifikation
Produkttyp Vectra™ QuanSat™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,16 cm
Material Nylon
Flächengewicht 170
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher optischer Oberflächen und Fotomasken