Learn More
Texwipe™ Isolator Cleaning Tool Replacement Handles
29.85 € - 32.65 €
Spezifikation
Produkttyp | Replacement Handle |
---|---|
Farbe | White |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Isolator Cleaning Tool |
Material | Fiberglass |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17935241
|
Texwipe™
TX7120 |
12 in. |
29.85 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17945241
|
Texwipe™
TX7121 |
18 in. |
32.65 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
Replacement Handle | |
Autoclavable | |
Fiberglass |
White | |
Isolator Cleaning Tool |