Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht
Direkt auf den Boden auftragen
Marke:  Texwipe™ AMA254581W
320.15 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11565315
  • 337.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Direkt auf den Boden auftragen
  • Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
  • Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
45 x 25 Zoll
30 Blatt/Matte
Weiß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht > Durchsichtige Folie mit weißem Boden; 30 Schicht; 24 x 45 Zoll