Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht
Artikelnummer. 11505325 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grau
Weiß
Abmessungen (L x B):
25 x 45 Zoll
45 x 25 Zoll
46 x 36 in.
46 x 36 Zoll
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 11505325
Marke: Texwipe™ AMA254581B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Direkt auf den Boden auftragen
  • Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
  • Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 45 x 25 Zoll
Menge 30 Blatt/Matte
Farbe Blau