Learn More
Texwipe™ Reinraum-Etiketten für Thermodirektdruck
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird
705.00 € - 1140.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Format | Etikett |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15511255
|
Texwipe™
TX542D |
4 X 2 in. | 10.1 x 5 cm |
1075.00 €
4 Rollen |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15501255
|
Texwipe™
TX532D |
3 X 2 in. | 7.62 x 5 cm |
1140.00 €
4 Rollen |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15591245
|
Texwipe™
TX515D |
1,5 x 1,5 in. | 3.8 x 3.8 cm |
705.00 €
4 Rollen |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen mit geringer Ausgasung, hergestellt mit ultraniedrigen herauslösbaren Bestandteilen und geringem Partikelgehalt
- Quick-Ship druckempfindlich
- Erhältlich mit zwei verschiedenen Klebstoffstufen für dauerhafte Haftung ohne Rückstände
- Auf Oberflächenpartikel getestet, gereinigt und doppelt verpackt
Spezifikation
Acryl | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
-29 bis 60 °C |
Etikett | |
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird | |
-20 bis 140 °F | |
3.3 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Reinraum-Etiketten für Thermodirektdruck