Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Transplex™/ESD Serie
Artikelnummer. p-2861588 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Flex Flächenrührer
Spitz
Durchmesser (metrisch) Spitze:
3.5 mm
4 mm
6.8 mm
Länge (metrisch) Griff:
3 mm
78.5 mm
80.5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15742426
Marke: Texwipe™ TX750E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ESD-Kontrolle ohne Kontamination von Kohlenstoff oder Metall
Gut geeignet für Anwendungen mit ESD-empfindlichen Geräten, die eine Reinigung mit geringer Kontamination erfordern, wie z. B. magnetresistive Festplatten-Baugruppen, Fertigung von elektronischen Medizingeräten sowie Reinigung und Reparatur von Platinen.
  • Bei Verwendung mit Lösungsmittel wie IPA können elektrische Ladungen in weniger als zwei Sekunden sicher abgeleitet werden
  • Der Griff besteht aus einer revolutionären Kunststofflegierung, die elektrische Ladungen ohne kontaminierende Zusätze sicher ableitet
  • Verlassen Sie sich nicht auf die Luftfeuchtigkeit
  • Enthalten keine Silikone, Kohlenstoffe, Metalle oder chemische oder ausblühende ionische Antistatika
  • Die Auswahl an Kopfsubstraten umfasst rückstandsarmes CleanFoam™ oder gewaschenes Alpha™ Polyester
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Bauweise Präzise Spitze, kompakter Griff
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.118 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 3.484 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gut geeignet für Anwendungen mit ESD-empfindlichen Geräten, die eine Reinigung mit geringer Kontamination erfordern, wie z. B. magnetresistive Festplatten-Baugruppen, Fertigung von elektronischen Medizingeräten sowie Reinigung und Reparatur von Platinen
Grifffarbe Durchscheinend
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 3 mm
Länge (metrisch) 88.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 3.09 Zoll
Länge (metrisch) Griff 78.5 mm
Dicke (metrisch) 3.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 3.484 Zoll
Grifftyp Compact
Länge (metrisch) Spitze 88.5 mm
Breite (metrisch) Spitze 0.7 cm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 1 Zoll
Durchmesser (metrisch) Spitze 3.5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0.138 Zoll
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Kunststofflegierung
Spitzenform Spitz
Spitzenmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum