Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Spezialserie
Alle ansehen Texwipe ProdukteBeschreibung
Spezialserie
Zwei Tupfer für spezielle Anwendungen
Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird
Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Nylon Microswab™
- Für empfindliche Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit erforderlich ist. Federspitzen mit Durchmesser von 0.9 mm aus gebündelten Nylonfasern, die mechanisch an lange Griffe gebunden sind. Kapillarfähigkeiten erleichtern die Absorption und Anwendung kleiner Mengen von Lösungsmitteln und Lösungen
- Point-of-Use Polyester-Tupfer zum Reinigen von Ionisator-Spitzen in Reinraumumgebungen Polyester-Bürstenspitze mit einer zerbrechlichen Glasampulle mit 91 % Isopropylalkohol Beim Zerstoßen in einer Schutzhülle aus Kunststoff ist die Polyester-Bürste in der Spitze gesättigt und der Tupfer ist gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Polyester-Spitze mit Ampullenreservoir aus 0.50 ml 91 % Isopropylalkohol/9 % DIW |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 0.37 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.89 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelreinigung und Wartung von Ionen-Emitter-Spitzen, Reinigung von Rillen, Schienen, Schlitzen und anderen kleinen Räumen, Entfernung von Klebstoffanhaftungen, Lösungsmittelreinigung von empfindlichen Oberflächen, wie z. B. optischen Baugruppen |
| Grifffarbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | Tupfer |
| Durchmesser (metrisch) Griff | 9.5 mm |
| Länge (metrisch) | 47.6 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 1.73 Zoll |
| Länge (metrisch) Griff | 44 mm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Texwipe Swabs 90-91% IPA
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropanol