Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Als silikonfrei zertifiziert
Marke: Texwipe™ TX700B*
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.65600kg
Beschreibung
Serie mit hoher Saugfähigkeit
Stark saugfähige Tupfer für industrielle Anwendungen wie die Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA, das Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten und das Entfernen überschüssiger Materialien.
- Wattestäbchen erhältlich mit oder ohne Ummantelung aus offenzelligem Polyurethanschaum
- Die weiche, nicht scheuernde Schaumstoffabdeckung schützt vor der Freisetzung von Fasern
- Lange Griffe aus Hartholz für garantierte Festigkeit und Steifigkeit
- Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
- Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
- Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert