Learn More
Texwipe™ AlphaMop™
Flaches Wischsystem für die einfache und effiziente Reinigung von Böden, Wänden und Decken
Marke:  Texwipe™ TX7108
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11591214
  • 156.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Speziell für die Anforderungen extrem reiner Produktionsumgebungen entwickelt. Leicht austauschbare, gewaschene Polyester-Moppabdeckungen passen über eine flache, schaumgepolsterte Kopfbaugruppe. Der leichte, langlebige Glasfasergriff ermöglicht eine hervorragende Kontrolle über den Schwenkkopf und ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen.
  • Ermöglicht einen schnellen Wechsel der Wischflächen für die Einhaltung des strengen Wischprotokolls, Reinraumgewaschene Alpha™ Polyester-Moppabdeckung nach ISO-Klasse 4
  • Das austauschbare Schaumstoffpolster sorgt dafür, dass sich die Polyester-Moppabdeckung an texturierte Böden und andere Oberflächen anpasst
  • Sorgt für dauerhaft extrem geringfügige Bildung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen. Beständig gegen Korrosion, Abrieb und häufig verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel wie Bleichmittel, Phenole und quaternäre Ammoniumverbindung
  • AlphaMop Polyester-Ersatz-Moppköpfe und Schaumstoff-Pads separat erhältlich (150 Köpfe und sechs Pads pro Karton)
  • AlphaMop Moppabdeckungen mit 6 % IPA Honeycomb™ 10Doppelstrick-Polyester-Moppabdeckungenhaben eine abrasive Textur (150 Abdeckungen pro Karton)
Spezifikation
Spezifikation
Reinraummopp
Autoklavierbar
Ideal für Anwendungen, bei denen geringe Partikel-, extrahierbare und ionische Kontamination erforderlich ist. Hervorragend geeignet für Wand-, Boden- und Deckenreinigung, speziell für ultrasaubere Fertigungsumgebungen entwickelt
Unsteril
60 Zoll Glasfasergriff, 15 x 8 Zoll Einkopf-Baugruppe, 6 Alphawipe Polyester-Moppbezüge
Polyester