Learn More
Texas Instruments GRAFISCHER TASCHENRECHNER
The Graphing Calculator with Advanced Statistics features seven graphing styles to differentiate graphs, an equation solver editor, and flash technology that enables you to customize your calculator.
Marke: Texas Instruments 17311-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seven graphing styles differentiate graphs: line, thick-line, dotted-line, shading, and more.
- Equation solver editor solves for different variables interactively.
- Advanced statistics: hypothesis testing, confidence intervals, and distribution.
- Store groups of related data in the archive for later use.
- Regression analysis with sine and logistic regressions.
- Flash technology enables you to customize your calculator by downloading software (requires TI-GRAPH LINK™).
- What's included: link cable (to connect to other calculators), four AAA batteries, slide case, and instructions.
Spezifikation
Graph-Rechner | |
63,5 x 38,1 mm (B x H) | |
24 KB RAM, 160 KB Datenspeicher | |
Je 1 | |
182,5625mm | |
88,9mm | |
Vier AAA-Batterien |
LCD | |
Advanced Statistik:Hypothesentests, Konfidenzintervalle und Verteilung | |
TI-83+ | |
7.2 in. | |
3.5 in. | |
AAA | |
Verbindungskabel, vier AAA-Batterien, Schutzhülle und Anweisungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texas Instruments GRAFISCHER TASCHENRECHNER > Höhe:182,5625mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur