Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ % Artikelnummer.: 11498616
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ %
Artikelnummer. 11498616
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11498616
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16008.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1719-71-7
Summenformel C23H17ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 384.867
MDL-Nummer MFCD00011875
InChI-Schlüssel RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet at
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrazolium Violet
Schmelzpunkt 247°C to 249°C
Menge 25 g
Formelmasse 384.87
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ % >