Learn More
Tetrathiafulvalen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165213
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31366-25-3
Summenformel C6H4S4
Molekulargewicht (g/mol) 204.34
MDL-Nummer MFCD00005492
InChI-Schlüssel FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
IUPAC-Name 2-(1,3-Dithiol-2-yliden)-1,3-Dithiol
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrathiafulvalene
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 9390
Formelmasse 204.34
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle