Learn More
Tetramethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338770
Tetramethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338770
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10338770
Marke: Thermo Scientific Acros 268861000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-76-3
Summenformel C4H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 88.23
MDL-Nummer MFCD00008274
InChI-Schlüssel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-Name Tetramethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylsilane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -99.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 26.0°C to 28.0°C
Flammpunkt −27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(CH3)4
Brechungsindex 1.3585
Menge 100 mL
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Relative Dichte 0.64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 88.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268865000,268861000,268860025
ChargennummerA0466987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
ChargennummerA0460982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
ChargennummerA0452807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
ChargennummerA0457492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Tetramethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >