Learn More
MP Biomedicals™ Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464471 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11464471
Marke: MP Biomedicals™ 0215211490
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
  • TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
  • It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
  • It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
  • It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menütext Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Form Fest
Menge 500 g
Aussehen Weiß
Summenformel C4H23NO6
MDL-Nummer MFCD00149566
InChI-Schlüssel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-Name tetramethylazanium pentahydrate hydroxide
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.