Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 2.38 % w/w wässr. Lsg., elektronische Qualität, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494915
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-59-2
Summenformel C4H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 91.154
MDL-Nummer MFCD00008280
InChI-Schlüssel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel (CH3)4NOH
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1835
Beilstein 3558708
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9224
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 91.15
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Elektronisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,38% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Tetramethylammoniumhydroxid, 2.38 % w/w wässr. Lsg., elektronische Qualität, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >