Learn More
Tetramethyl-Orthosilikat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154360
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681-84-5
Summenformel C4H12O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 152.22
MDL-Nummer MFCD00008341
InChI-Schlüssel LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
IUPAC-Name Tetramethylsilikat
SMILES CO[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethyl orthosilicate
Schmelzpunkt -2.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 121.0°C to 122.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(OCH3)4
Brechungsindex 1.3670 to 1.3700
Menge 500 g
Beilstein 01,287
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Viskosität 0.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 152.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethyl orthosilicate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.