Learn More
β-Tetralon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Tetralone |
Namenshinweis | 95% |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 18.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.1060g/mL |
Siedepunkt | 131.0°C to 133.0°C (11.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |