Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.74 € - 2737.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14221-01-3
Summenformel C72H60P4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 1155.59
MDL-Nummer MFCD00010012
InChI-Schlüssel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC-Name palladium;triphenylphosphan
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10762051
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202380010
1 g Glasflasche
68.74 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10492391
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202380050
5 g Glasflasche
159.80 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10326382
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202380250
25 g Glasflasche
748.73 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11924361
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
202381000
100 g Glasflasche
2737.38 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals