Learn More
Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium(0), 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) |
Schmelzpunkt | 103.0°C to 107.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(C6H5)3P]4Pd |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,9367 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 1155.58 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.