Learn More
Tetrakis-(Hydroxymethyl)-Phosphoniumchlorid, ca. 80 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 389448000
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)Spezifikation
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride | |
Grün-gelb oder rosa | |
115.0°C | |
Echt | |
C4H12ClO4P | |
800 mL | |
tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317 | |
AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrakis-(hydroxymethyl)-phosphonium; Chlorid | |
31298 | |
80.0 to 85.0% |
124-64-1, 7732-18-5 | |
1.3400g/mL | |
96°C | |
Glasflasche | |
MFCD00031687 | |
1.34 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO | |
190.56 | |
190.56 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.