Learn More
Tetraisobutyldialuminoxan, 10 Gew.-%-Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945971
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-00-5, 108-88-3
Summenformel C16H36Al2O
Molekulargewicht (g/mol) 298.42
InChI-Schlüssel CTNFGBKAHAEKFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-.mu.-oxodi, tetrakis isobutyl-mu-oxodialuminium, tetraisobutyl dialumoxane, aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-mu-oxodi, bis diisobutylaluminum oxide, bis-diisobutylaluminum-oxide, tetraisobutyldialuminoxane solution, tetraisobutyldialuminoxane solution, 10 wt. % in toluene, bis 2-methylpropyl alumanyl oxy bis 2-methylpropyl alumane
PubChem CID 16684086
IUPAC-Name Bis(2-methylpropyl)alumanyloxy-bis(2-methylpropyl)aluman
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)O[Al](CC(C)C)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraisobutyldialuminoxane
Farbe Farblos
Dichte 0.8670g/mL
Siedepunkt 111°C
Flammpunkt -8°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.867
Formelmasse 298.42
Physikalische Form Lösung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.