Learn More
Tetrahydropyran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455393
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es wird auch als wichtiges Lösungsmittel, als chemisches Zwischenprodukt und als Monomer für die ringöffnende Polymerisation verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Kann bei Abwesenheit von Inhibitoren Peroxide bilden. Lichtempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-68-7
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00006585
InChI-Schlüssel DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
IUPAC-Name Oxan
SMILES C1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.882
Siedepunkt 87°C to 89°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 102436
Merck Index 14,9217
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) ≥98%