Learn More
Tetrahydropyran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es wird auch als wichtiges Lösungsmittel, als chemisches Zwischenprodukt und als Monomer für die ringöffnende Polymerisation verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Kann bei Abwesenheit von Inhibitoren Peroxide bilden. Lichtempfindlich
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es wird auch als wichtiges Lösungsmittel, als chemisches Zwischenprodukt und als Monomer für die ringöffnende Polymerisation verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Kann bei Abwesenheit von Inhibitoren Peroxide bilden. Lichtempfindlich
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydropyran |
Schmelzpunkt | -49°C |
Dichte | 0.882 |
Siedepunkt | 87°C to 89°C |
Flammpunkt | −15°C (5°F) |
Brechungsindex | 1.421 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3271 |
Beilstein | 102436 |
Merck Index | 14,9217 |