Learn More
Tetrahydropyran-2-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10681253
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-72-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00006624
InChI-Schlüssel ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
IUPAC-Name oxan-2-ylmethanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran-2-methanol
Namenshinweis 98%
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 93°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4570 to 1.459
Menge 10 g
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran-2-methanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.