Learn More
Tetrahydrofuran, stabilisiert, HPLC-Qualität, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558614
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Zur Verwendung in der Gelpermeationschromatographie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Namenshinweis Stabilisiert
CAS 109-99-9
Menge 4 l
Flammpunkt −14.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 0.88 kg
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00005356
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC-Name Oxolan
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formelmasse 72.11
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.