Learn More
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318407
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318407
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11318407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032468.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt °C to 108°C
Namenshinweis Unstable
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.889 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 66°C
Menge 100 mL
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Güte Spektrophotometrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04K969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number032468.K7,032468.K2,032468.0F,032468.AE,032468.M1
ChargennummerT30K877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number032468.K7,032468.K2,032468.0F,032468.AE,032468.M1
ChargennummerR01K767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number032468.K7,032468.K2,032468.0F,032468.AE,032468.M1
ChargennummerR01K768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number032468.K7,032468.K2,032468.0F,032468.AE,032468.M1
ChargennummerM19K710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number032468.K7,032468.K2,032468.0F,032468.AE,032468.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran, Spectrophotometric Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tetrahydrofuran
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, spektralphotometrischer Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals >