Learn More
Tetrahydrofuran, niedriger Wassergehalt, HPLC-Qualität, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Beschreibung
- Für die Flüssigkeitschromatographie, organische und Biosynthese
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
Namenshinweis | Geringes Wasser |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −14.00 °C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum |
Relative Dichte | 1 l = 0.88 kg |
Formelmasse | 72.11 |
Güte | HPLC |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.