Learn More
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, Inhibitor-frei, für HPLC, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Geeignet für HPLC, Spektrophotometrie und Umwelttests.
97.12 € - 1691.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15664600
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34865-100ML
100 ml
97.12 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15674600
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34865-1L
1 l
198.65 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15694600
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34865-2L
2 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15684600
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34865-2.5L
2.5 l
483.92 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15614610
Unterlagen ansehen
Honeywell-Chromasolv
34865-6X1L
6 x 1 l
1040.25 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15604610
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Chromasolv
34865-4X2.5L
4 x 2.5 l
1691.36 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
109-99-9
72.11
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
8028
Oxolan
C4H8O
MFCD00005356
Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CHEBI:26911
C1CCOC1
Spezifikation
Tetrahydrofuran
Inhibitor-frei, für HPLC
109-99-9
65 °C bis 67 °C
C4H8O
MFCD00005356
102391
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Oxolan
8028
72.11 mol
CHROMASOLV™ Plus
-108 °C
Absorption/300 nm ≤0.02
0.889 g/ml bei 25 °C
n20/D1.407
C4H8O
143 mmHg (20 °C)
Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
C1CCOC1
72.11
CHEBI:26911
≥99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P281-P305 + P351 + P338
Gehäuse H225-H319-H335-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LU5950000
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.