Learn More
Tetrahydrofuran, AR-zertifiziert für die Analyse, mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10132400
Tetrahydrofuran, AR-zertifiziert für die Analyse, mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132400
5 L, Metallbehälter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 10132400
Marke: Fisher Chemical T/0701/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5 l, 66 Grad C, farblos, -108,4 Grad C, Metallgehäuse, 7 bis 8, 2,5, 200 mbar bei 20 Grad C, 0,55 cp bei 20 Grad C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
pH 7 to 8
Schmelzpunkt -108.4°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 66°C
Menge 5 L
Verpackung Metallbehälter
Dampfdruck 200mbar at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, AR-zertifiziert für die Analyse, mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical >