Learn More
Tetrahydrofuran, 99.9 %, ExtraPure, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Tetrahydrofuran, > –99,85 %, C4H8O, CAS-Nummer-109-99-9, 128-37-0, Tetraidrofurano, Furanidin, Tetrahydrofuranne, Butylenoxid, Tetrahydrofuran, Furan, Tetrahydrohydro, Oxacyclopentan, Hydrofuran, 1,4-Epoxybutan, Tetramethylenoxid, 1 l, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, unbestimmt, 0,8800 g/ml
35.64 € - 806.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-99-9, 128-37-0 |
---|---|
Summenformel | C4H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
MDL-Nummer | MFCD00005356 |
InChI-Schlüssel | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigen |
PubChem CID | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
IUPAC-Name | Oxolan |
SMILES | C1CCOC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10317270
|
Thermo Scientific Acros
181502500 |
250 mL | Glasflasche |
35.64 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10174150
|
Thermo Scientific Acros
181500010 |
1 L | Glasflasche |
75.48 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10479973
|
Thermo Scientific Acros
181500025 |
2.5 L | Glasflasche |
153.95 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10237333
|
Thermo Scientific Acros
181500250 |
25 L | Metallfass |
806.01 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-99-9, 128-37-0 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
Oxolan |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigen | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Spezifikation
Tetrahydrofuran | |
109-99-9, 128-37-0 | |
Echt | |
1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm) | |
C4H8O | |
17, 10 | |
01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
≥99.85% |
Anhydrous, Stabilized | |
0.8800g/mL | |
Flüssig | |
99.9% | |
MFCD00005356 | |
0.006% max. (Coulometric) | |
15, 9356 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
Oxolan | |
8028 | |
72.11 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
GHS-P-Hinweis:
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Das Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray vermeiden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Behälter dicht verschlossen halten.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
.WARNUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
- Tetrahydrofuran
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.