Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Artikelnummer. 16811250
Glasflasche, 2.5 L
Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Für die Biosynthese und Anwendungen, die einen niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Spezifikation
pH Neutral
Schmelzpunkt -108°C
Farbe Farblos
Dichte 0.89 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 65°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Explosionsgrenze 1.5% to 12% (V)
Flammpunkt -21°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Dampfdruck 200 hPa (20°C)
UN-Nummer UN2056
Viskosität 0.48 mPa.s (20°C)
Reinheit (%) >99.9%
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >