Learn More
Tetrahydrobiopterin, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Tetrahydrobiopterin ((Rac)-Sapropterin) is a cofactor of the aromatic amino acid hydroxylases enzymes and also acts as an essential cofactor for all nitric oxide synthase (NOS) isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrobiopterin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 17528-72-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H15N5O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (Rac)-Sapropterin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (207.25 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.