Learn More
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482578
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482578
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11482578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15872.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-72-6
Summenformel C5H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 116.18
MDL-Nummer MFCD00006660
InChI-Schlüssel OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyroneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66173
IUPAC-Name Thian-4-on
SMILES O=C1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Geruch Schwach
Menge 5 g
Formelmasse 116.18
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >