Learn More
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423682
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 40191-32-0
Summenformel C6H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 148.59
MDL-Nummer MFCD06200863
InChI-Schlüssel RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyranMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2795505
IUPAC-Name Oxan-4-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 148.59
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™ >