Learn More
Tetraheptylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10154713
Tetraheptylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10154713
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10154713
Marke: Thermo Scientific Acros 218161000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4368-51-8
Summenformel C28H60BrN
Molekulargewicht (g/mol) 490.69
MDL-Nummer MFCD00011861
InChI-Schlüssel YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
IUPAC-Name Tetraheptylazanium;bromid
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraheptylammonium bromide
Schmelzpunkt 89.0°C to 91.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)6]4NBr
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 736
Formelmasse 490.69
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number218160250,218161000
ChargennummerA0458385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number218160250,218161000
ChargennummerA0432180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number218160250,218161000
ChargennummerA0396634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number218160250,218161000
ChargennummerA0401557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number218160250,218161000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraheptylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetraheptylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >