Learn More
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex, 50-55 Gew.% HBF4, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353427
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex, 50-55 Gew.% HBF4, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353427
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
Artikelnummer. 11353427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018208.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether acts as an effective catalyst used for various carbohydrate protection reactions. It is also used as a catalyst in the preparation of 4-fluoropiperidines by reaction between aldehydes and N-tosyl homoallylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67969-82-8
Summenformel C4H11BF4O
Molekulargewicht (g/mol) 161.935
MDL-Nummer MFCD00011345
InChI-Schlüssel XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
PubChem CID 11344169
IUPAC-Name Ethoxyethan;trifluorboran;hydrofluorid
SMILES B(F)(F)F.CCOCC.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.19 g/mL
Flammpunkt 36°C (97°F)
Strukturformel HBF4·(CH3CH2)2O
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2920
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,4149
Löslichkeitsinformationen Reacts in water;Miscible with dichloromethane.
Formelmasse 161.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 bis 55 % mit HBV4
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT12J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number018208.AC,018208.AK
ChargennummerT081015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number018208.AC,018208.AK
ChargennummerH15R034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number018208.AC,018208.AK
ChargennummerP03B011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number018208.AC,018208.AK
ChargennummerM16F067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number018208.AC,018208.AK
Name des Produkts
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex, 50-55 Gew.% HBF4, Thermo Scientific Chemicals >