Learn More
Tetraethylzinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080322
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11304839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071144.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 597-64-8 | C8H20Sn | 234.96 g/mol
Tetraethyltin is used in the electronics industry. Used as catalyst for olefin polymerization and to produce other organotin compounds. Also used as a preservative for wood, textiles, paper, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-64-8
Summenformel C8H20Sn
Molekulargewicht (g/mol) 234.96
MDL-Nummer MFCD00009020
InChI-Schlüssel RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
PubChem CID 11704
IUPAC-Name Tetraethylstannan
SMILES CC[Sn](CC)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyltin
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.187g/mL
Siedepunkt 181°C
Flammpunkt 53°C (128°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4730
Menge 1 g
UN-Nummer UN3384
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alcohol and ether
Formelmasse 234.94
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig