Learn More
Tetraethylorthosilicat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.00 € - 523.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-10-4 |
---|---|
Summenformel | C8H20O4Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.33 |
MDL-Nummer | MFCD00009062 |
InChI-Schlüssel | BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate |
PubChem CID | 6517 |
IUPAC-Name | Tetraethylsilikat |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10551981
|
Thermo Scientific Acros
157811000 |
100 mL | Glasflasche |
27.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10679223
|
Thermo Scientific Acros
157812500 |
250 mL | Glasflasche |
44.80 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10357570
|
Thermo Scientific Acros
157810010 |
1 L | Glasflasche |
78.60 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10723084
|
Thermo Scientific
157810025 |
2.5 L | Glasflasche |
152.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15204654
|
Thermo Scientific Acros
157810100 |
10 L | Kunststoff-Fass |
523.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
78-10-4 | |
208.33 | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
6517 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
C8H20O4Si | |
MFCD00009062 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
Tetraethylsilikat |
Spezifikation
Tetraethyl orthosilicate | |
-77.0°C | |
166.0°C to 169.0°C | |
Echt | |
C8H20O4Si | |
1.3820 to 1.3840 | |
01,334 | |
0.94 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC | |
208.33 | |
0.75 mPa.s (20°C) | |
98% |
78-10-4 | |
0.9400g/mL | |
45°C | |
1% max. Ethanol (GC) | |
Si(OC2H5)4 | |
MFCD00009062 | |
15,3903 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
Tetraethylsilikat | |
6517 | |
208.33 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
- Tetraethyl orthosilicate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only